Y0001462
Acetylsulfadiazine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfadiazine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2ncccn2)c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)
Clé InChI
NJIZUWGMNCUKGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement