Y0000784
Cellulose acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acetylcellulose
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cellulose acetate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable