Y0000746
Indinavir for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Indinavir monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
indinavir
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C36H47N5O4.H2O/c1-36(2,3)39-35(45)31-24-40(22-26-12-9-15-37-21-26)16-17-41(31)23-29(42)19-28(18-25-10-5-4-6-11-25)34(44)38-33-30-14-8-7-13-27(30)20-32(33)43;/h4-15,21,28-29,31-33,42-43H,16-20,22-24H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45);1H2/t28-,29+,31+,32-,33+;/m1./s1
Clé InChI
XTYSXGHMTNTKFH-BDEHJDMKSA-N
Description générale
Application
Conditionnement