Y0000435
Captopril impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S)-1-(2-Methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-Isobutyryl-L-proline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
captopril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H15NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
WKQUFVTUGGLNNO-ZETCQYMHSA-N
Description générale
Application
Conditionnement