Y0000309
Bumetanide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Nitro-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bumetanide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21)
Clé InChI
NXJUSSNAIUIVKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement