Y0000165
Tribenoside
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl 3,5,6-tri-O-benzyl-D-glucofuranoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tribenoside
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](C1OCC)O)OCc4ccccc4)C(OCc3ccccc3)COCc2ccccc2
InChI
1S/C29H34O6/c1-2-32-29-26(30)28(34-20-24-16-10-5-11-17-24)27(35-29)25(33-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-30H,2,18-21H2,1H3/t25?,26-,27-,28-,29?/m1/s1
Clé InChI
ULLNJSBQMBKOJH-NUZMXOBKSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable