Key Documents
W460822
Sigma-Aldrich
Guaiacol isobutyrate
≥95%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro FEMA:
4608
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.945
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
nutty; fruity
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
201.0 °F
Point d'éclair (°C)
93.89 °C