Key Documents
W338020
Sigma-Aldrich
Acide linoléique
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Acide cis-9,cis-12-octadecadiénoïque
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.45
Numéro FEMA:
3380
Numéro Beilstein :
1727101
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
694
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
peanut oil
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1065
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
−5 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
peanuts
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
faint; fatty
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide linoléique augmente la prolifération cellulaire ainsi que l'expression des gènes du récepteur PPARα et de ses gènes cibles tels que l'acyl-CoA oxydase dans les lignées primaires d'hépatocytes de canard.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable