Merck
UDGEC
E. coli Uracil-DNA Glycosylase (UDG)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
UDG (Uracil-DNA Glycosylase) can catalyze the hydrolysis of dU-containing DNA, single-stranded or double-stranded uracil base and sugar phosphate backbone N-glycosidic bond and release free uracil therefore, the resulting abasic sites are easily broken by hydrolysis.
Features and Benefits
UDG has the following advantages:
  • 10 min rapid inactivation at 55°C.
  • Compatible with common PCR reaction systems.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
UDGEC-500U04065267928135
UDGEC-5000U04065267928128