S0900000
Sodium taurocholate
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Taurocholic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sodium taurocholate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Clé InChI
VXRNGJZKPMKERN-NEMAEHQESA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable