PHR8840
Zopiclone R-Isomer
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(R)-Zopiclone, (−)-(5R)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famille d'API
zopiclone
Conditionnement
pkg of 20MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m1/s1
Clé InChI
GBBSUAFBMRNDJC-MRXNPFEDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable