PHR8714
Haloperidol Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, (±)-4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, Haloperidol Impurity B (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001517
traceable to USP 1303024
Famille d'API
haloperidol
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 25 mg
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-17-9-7-16(8-10-17)21(26)11-14-24(15-12-21)13-3-6-20(25)18-4-1-2-5-19(18)23/h1-2,4-5,7-10,26H,3,6,11-15H2
Clé InChI
URVMQMKGIVIILI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable