PHR3028
Linezolid Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]ethanethioamide, (S)-N-{[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1367581
Famille d'API
linezolid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=S)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1
Clé InChI
ARKKSPJWSZIEQK-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable