PHR2877
Ketoprofen Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile, Ketoprofen Impurity F (Ph. Eur.)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1356585
Famille d'API
ketoprofen
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
47-53 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
Clé InChI
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable