PHR2854
Ciclopirox Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone, Ciclopirox Olamine Impurity B (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. C2162702
traceable to USP 1134040
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
ciclopirox
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1C(=CC(=CC1=O)C)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Clé InChI
GPKRKAFTZYODFF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable