PHR2823
Flunixin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Impurity B (Ph. Eur.), 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000444
traceable to USP 1274630
Famille d'API
flunixin
Forme
crystals
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
38-42 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
Clé InChI
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable