PHR2674
Methyldopa Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1427038
Famille d'API
methyldopa
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable