PHR2290
Glucosamine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Standard
Synonyme(s) :
Fructosazine, 2,5-bis(D-Arabinotetrahydroxybutyl)pyrazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
glucosamine
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
n1c(cnc(c1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H20N2O8/c15-3-7(17)11(21)9(19)5-1-13-6(2-14-5)10(20)12(22)8(18)4-16/h1-2,7-12,15-22H,3-4H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
NPWQIVOYGNUVEB-PAUJSFGCSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable