PHR2199
Apigénine 7-glucoside
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Apigenin 7-glucoside, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucoside, Apigenin-7-O-glucoside, Apigetrin, Cosmosiin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001777
traceable to USP 1040708
Famille d'API
apigenin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 75 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable