PHR2092
Ethylene Oxide and Dioxane Standard Solution
Pharmaceutical Secondary Standard, Certified Reference Material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 5 mL (in amber ampule)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Composants
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable