Principaux documents
PHL83279
Engeletin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Dihydrokaempferol 3-rhamnoside, Engelitin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](Oc4c(c(cc(c4)O)O)C2=O)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C21H22O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,19+,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
VQUPQWGKORWZII-WDPYGAQVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable