Key Documents
PHL82490
Calycopterin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5-Dihydroxy 3,6,7,8-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Calcycopterin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable