Principaux documents
PHL82397
Rebaudioside C
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(4α)-13-[(O-6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester, Dulcoside B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H70O22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
951.01
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)O[C@]45CC[C@H]6[C@]7(C)CCC[C@](C)([C@H]7CC[C@@]6(CC4=C)C5)C(=O)O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C44H70O22/c1-17-12-43-10-6-22-41(3,8-5-9-42(22,4)40(58)65-38-33(57)30(54)26(50)20(14-46)61-38)23(43)7-11-44(17,16-43)66-39-35(64-36-31(55)28(52)24(48)18(2)59-36)34(27(51)21(15-47)62-39)63-37-32(56)29(53)25(49)19(13-45)60-37/h18-39,45-57H,1,5-16H2,2-4H3/t18-,19-,20-,21-,22?,23?,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32-,33-,34+,35-,36-,37+,38?,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1
Clé InChI
QSRAJVGDWKFOGU-RYUVMFHASA-N
Description générale
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable