Principaux documents
PHL80542
Taraxasterol acetate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Isolactucerol acetate, Pyrethrol acetate, Saussurol acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H52O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O(C1C(C2C(C3C(C4(C(C5C(CC4)(CCC(=C)C5C)C)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C32H52O2/c1-20-12-15-29(6)18-19-31(8)23(27(29)21(20)2)10-11-25-30(7)16-14-26(34-22(3)33)28(4,5)24(30)13-17-32(25,31)9/h21,23-27H,1,10-19H2,2-9H3
Clé InChI
SFEUTIOWNUGQMZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable