P11204
Perylene
≥99% purity, powder or crystals
Synonyme(s) :
Dibenz[de,kl]anthracène
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Perylene, ≥99%
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
Pf
276-279 °C (lit.)
Fluorescence
λex 400 nm; λem 445 nm (CH3CN:H2O (8:2))
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Clé InChI
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable