Principaux documents
NIST2191A
Bicarbonate de sodium
NIST® SRM® 2191a, pD Standard
Synonyme(s) :
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Formule linéaire :
NaHCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.01
Beilstein:
4153970
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
crystals
Conditionnement
pkg of 30 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
pH
8.3(0.84% solution)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densité
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES 
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Each unit of SRM 2191A contains 30g of sodium bicarbonate.
SRM 2191A_cert
SRM 2191A_SDS
Application
Sodium bicarbonate standard reference material (SRM) is intended for preparing buffer solution, used to calibrate electrodes for pD measuring system.
Caractéristiques et avantages
  • SRM 2191A certified values are correspond to log (1/aD).
  • The NIST certificate is provided with storage and stability instructions.
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable