A propos de cet article
Formule linéaire :
C19H16NO5PNa2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.29
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP([O-])([O-])=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P.2Na/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24;;/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IHRJBGLDOBEMPR-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
Application
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt is intended for use as a substrate for the histochemical demonstration of alkaline phosphatase activities.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe