N0020020
Nabumetone impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nabumetone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(C)c1cc2c(cc(cc2)\C=C\C(=O)C)cc1
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
ODKROFHKPKRFPM-ONEGZZNKSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable