Key Documents
MGVS60
Medical Viscosity Standard
viscosity 6.0 mPa.s (25 °C), pkg of 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Viscosité
6.0 mPa.s(25 °C)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
These products contain antibacterial agent.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable