I0627
Isobarbituric acid
analytical standard
Synonyme(s) :
2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
~98%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
Clé InChI
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable