FASTWORX-M
FastWoRX-M Magnetic Powder
About This Item
Produits recommandés
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
After filtration, the FastWoRX powder loaded with organic products can serve as a convenient input for flash chromatographic separation or other processing.