Accéder au contenu
ERMFD101B
Silica, colloidal
ERM®, certified reference material, 80 nm nominal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica, colloidal
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?