ERMBF429A
Cotton seed GMO standard T304-40
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO cotton seed (T304-40) with PCR
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO cotton seed (T304-40) with PCR
Agence
ERM®
Description
0% T304-40 Cotton seed
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
ERMBF429A
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable