D0201000
Dehydrohexetidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Ethyl-N-[[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl]methyl]hexan-1-amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hexetidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement