Merck
C8606
Dibasic Calcium Phosphate
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CaHPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-826-1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.5% anhydrous basis
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe