C3245000
Cyclopentolate hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentaneacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclopentolate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM3(1131)
Description générale
Application
Conditionnement