Principaux documents
BCR664
Glass (trace elements)
BCR®, certified reference material, plates
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
plates
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
glass & ceramic
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR664
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable