Key Documents
BCR263R
Defatted peanut meal
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
Z694398Z687820Z694371
suitability
suitable for (multiple organ co-culture)
suitability
suitable for (multiple organ co-culture)
suitability
suitable for (multiple organ co-culture)
suitability
suitable for (multiple organ co-culture)
material
colorless wells, polystyrene
material
clear polystyrene , clear wells
material
colorless wells, polystyrene
material
clear wells, polystyrene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 5 ea
packaging
-
manufacturer/tradename
Advanced Pharmaceutical Sciences 71011
manufacturer/tradename
Advanced Pharmaceutical Sciences 71044
manufacturer/tradename
Advanced Pharmaceutical Sciences 71010
manufacturer/tradename
Advanced Pharmaceutical Sciences 71043
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR263R
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
    Certificats d'analyse (COA)
    Lot/Batch Number
    Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
    Les clients ont également consulté
    Slide 1 of 1