BCR188
Spiked milk powder
BCR®, certified reference material, pesticides
Synonyme(s) :
Spiked milk powder
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
BCR188
Autres remarques
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDT, Endrin, Dieldrin, p,p′-DDE, β-HEPO, β-HCH, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable