B1157400
Buflomedil hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
buflomedil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
InChI
1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ZDPACSAHMZADFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable