Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
A7002
Sigma-Aldrich
Gélose
ash 2.0-4.5%
Synonyme(s) :
Agar, Agar-agar
About This Item
Formule linéaire :
(C12H18O9)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50405901
eCl@ss :
42040102
Nomenclature NACRES :
NB.22
Source biologique
algae (Rhodophyceae)
Niveau de qualité
Forme
flakes
powder or crystals
Technique(s)
tissue culture: suitable
Cendres
2.0-4.5%
Résistance du gel
600-1200 g/cm2 (1.5%, 20 oC)
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clé InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Description générale
La gélose est un polysaccharide constitué de motifs β-D-galactopyranosyle et 3,6-anhydro-α-L-galactopyranosyle. En fonction de son origine, la gélose peut exister sous diverses formes substituées, par exemple du type méthyle ou éthersulfate. C′est un polysaccharide du type galactane linéaire, isolé à partir de la paroi cellulaire de la classe d′algues Rhodophyceae.
Application
La gélose a été utilisée :
  • Comme constituant du milieu N6 complet solide
  • Dans un milieu de Murashige et Skoog (MS) modifié pour la culture de semences de lentille et de féverole en germination et dans la régénération d′explants de choux-fleur et de brocoli transgéniques
  • Comme constituant d′un mélange gélosé pour simuler un fantôme vasculaire dans un vaisseau carotidien
Actions biochimiques/physiologiques
La gélose possède une conformation d′hélice gauche, et l′agrégation des fibres hexagonales entraîne la formation d′un gel. L′hydrophobicité des disaccharides détermine ses propriétés gélifiantes et sa solubilité. La gélose est un constituant majeur du milieu de culture microbienne sous forme solide. Ses applications incluent l′ingénierie tissulaire, la pharmaceutique et l′encapsulation cellulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Chemical structure and physico-chemical properties of agar
International Workshop on Gelidium, 21(11), 137-148 (1991)
A Method for Radioactive labelling of Hebeloma cylindrosporum to study plant-fungus interactions
Becquer A, et al.
Bio-protocol, 7(20), 550-554 (2017)
Recovery of phenotypically normal transgenic plants of Brassica oleracea upon Agrobacterium rhizogenes-mediated co-transformation and selection of transformed hairy roots by GUS assay
Puddephat IJ, et al.
Molecular breeding : new strategies in plant improvement, 7(3), 229-242 (2001)
Plant growth regulators improve in vitro flowering and rapid generation advancement in lentil and faba bean
Mobini SH, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 51(1), 71-79 (2015)
Niranjan Khadka et al.
Neuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society, 21(4), 334-339 (2017-01-24)
To assess if transcranial direct current stimulation (tDCS) produces a temperature change at the skin surface, if any change is stimulation polarity (anode or cathode) specific, and the contribution of passive heating (joule heat) or blood flow on such change.