A0208000
N-Acetyltryptophan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Acetyl-L-tryptophan
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tryptophan
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable