Key Documents
94187
Supelco
12-Deoxywithastramonolide
analytical standard
Synonyme(s) :
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,22,27-trihydroxy-1-oxoergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, 27-Hydroxywithanolide B, Baimantuoluoside C aglycone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H38O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C1[C@@]2(C)[C@]([C@@H](O3)[C@@H]3[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]5([C@H](C)[C@@]6([H])CC(C)=C(CO)C(O6)=O)[H])(O)CC=C1
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-12-20(33-25(31)16(14)13-29)15(2)17-7-8-18-22-19(9-11-26(17,18)3)27(4)21(30)6-5-10-28(27,32)24-23(22)34-24/h5-6,15,17-20,22-24,29,32H,7-13H2,1-4H3/t15-,17+,18-,19-,20+,22-,23-,24-,26+,27-,28-/m0/s1
Clé InChI
AWVMHXZWAKRDGG-MEBIVHGNSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable