81409
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 70,000
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~64000
Mp ~67500
Mw ~65000
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable