80331
HiCrome™ EC 0157:H7 Selective Supplement I
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli
coliforms
Application
Recommended for isolation and easy detection of Escherichia coli O157:H7 from food samples.
Composants
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Distilled water 5ml
Novobiocin 15mg
Potassium tellurite 1.5mg
Distilled water 5ml
Novobiocin 15mg
Potassium tellurite 1.5mg
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves