Merck
67338
DL-2-Aminobutyric acid
analytical standard
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C2H5CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
EC Number:
220-616-5
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
635889
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
assay
≥99% (TLC), 98.5-101.5% (NT)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
291 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-2-Aminobutyric acid
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c