66964
Differential ID Membrane
suitable for microbiology, pinkish colored, sterile, diameter 70 mm
Synonyme(s) :
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Produits recommandés
membrane size
70 mm
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
Application(s)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
enterobacteriaceae
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable