A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H26O6
Poids moléculaire :
362.42
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-599-2
Beilstein/REAXYS Number:
6611290
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
SMILES string
OC[C@@H]([C@H](CO)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
InChI key
PUETUDUXMCLALY-HOTGVXAUSA-N
Application
Secoisolariciresinol is a metabolite of secoisolariciresinol diglucoside (SDG), an antioxidant present in flaxseed.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Physical form
mixture of enantiomers of the (R*,R*)-diastereoisomer
Other Notes
Component of functional food. Flaxseed lignan with antioxidant activity
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe