55184
trans-2-Octenoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt inner salt, C8:1-Carnitine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤10.0% water
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable