Principaux documents
50272
Supelco
L-Methionine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.67
Numéro Beilstein :
5352796
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
OSUIUMQSEFFIKM-WCCKRBBISA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves